Chloroform 99+% stabilizovaný for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with ethanol
390760010
390760025
ACRO390760010EA
3680
CZK
ACRO390760010
ACRO390760025
Chloroform 99+% stabilizovaný for HPLC
Chloroform
Vzorec:
CHCl₃ Bod varu: 61 °C (760 mmHg) Bod tání: –63 °C Hustota: 1,48 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS číslo: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.01 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 245 nm A: ≤1.00 |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 0.5 to 1.0 % Ethanol |
Residue after evaporation | ≤0.0002 % |
Free chlorine | ≤0.00003 % (as Cl) |
Free acid (HCl) | ≤0.001 % |