(±)-1,4-Dibromo-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D39185-25G
D39185-5G
SIALD39185-25GEA
5890
CZK
SIALD39185-25G
SIALD39185-5G
(±)-1,4-Dibromo-2-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,4-Dibromo-2-butanol
Vzorec:
BrH₂CCH(OH)CH₂CH₂Br Bod varu: 114 °C (1013 hPa) Hustota: 2,023 g/cm³ (0 °C) |
MDL Number:
MFCD00000252 CAS číslo: 19398-47-1 EINECS: 243-029-6 |