Tisk…
(±)-Bromosuccinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B81204-100G B81204-25G
SIALB81204-100GEA 9970 CZK
SIALB81204-100G SIALB81204-25G
(±)-Bromosuccinic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-Bromosuccinic acid
Vzorec: HOOCBrCHCH₂COOH
Bod varu: 319 °C (1013 hPa)
Bod tání: 172 °C
Hustota: 2,073 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004213
CAS číslo: 923-06-8
EINECS: 213-087-7
Merck Index: 12,01461