Tisk…
(±)-Bromosuccinic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22829.06 B22829.14 B22829.22
B22829.06EA 985 CZK
B22829.06 B22829.14 B22829.22
(±)-Bromosuccinic acid 96%
(±)-Bromosuccinic acid
Purity: 96% CAS No.: 923-06-8 Molecular Formula: C4H5BrO4 Formula Weight: 196.99 Melting Point: 164-166° dec. Beilstein Reference: 1723556 Merck Reference: 14,1437 MDL No.: MFCD00004213
Vzorec: HOOCBrCHCH₂COOH
Bod varu: 319 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,073 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004213
CAS číslo: 923-06-8
EINECS: 213-087-7
Merck Index: 14,1437