Tisk…
3-Bromopropionic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
325770100 325771000 325775000
ACRO325770100EA 828 CZK
ACRO325770100 ACRO325771000 ACRO325775000
3-Bromopropionic acid 97%
3-Bromopropionic acid
Vzorec: BrH₂CCH₂COOH
Bod varu: 140…142 °C (45 mmHg)
Bod tání: 57…63 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002763
CAS číslo: 590-92-1
EINECS: 209-694-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01418
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to orange Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
HPLC ≥96.0 %