(±)-2-Bromopropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
DL-2-Bromopropanoic acid, 2-Bromopropanoic acid, DL-2-Bromopropionic acid, (±)-2-Bromopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
B78300-1KG
B78300-250G
SIALB78300-1KGEA
4110
CZK
SIALB78300-1KG
SIALB78300-250G
(±)-2-Bromopropionic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Bromopropionic acid
Vzorec:
H₃CBrCHCOOH Bod varu: 203 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼25 °C Hustota: 1,7 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 100 °C |
MDL Number:
MFCD00004211 CAS číslo: 598-72-1 EINECS: 209-947-6 UN: 3261 ADR: 8,II |