Tisk…
Chloroform 99+% stabilizovaný for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with amylene
167730025 167735000 167730010 167730250
ACRO167730025EA 6810 CZK
ACRO167730025 ACRO167735000 ACRO167730010 ACRO167730250
Chloroform 99+% stabilizovaný for spectroscopy
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
Bod varu: 61 °C (760 mmHg)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 1,48 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000826
CAS číslo: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 70 to 120 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g