Tisk…

(±)-2-Bromopropionic acid 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

107350010 107352500
ACRO107350010EA 6140 CZK
ACRO107350010 ACRO107352500
(±)-2-Bromopropionic acid 99%
(±)-2-Bromopropionic acid
Vzorec: H₃CBrCHCOOH
Bod varu: 203 °C (760 mmHg)
Bod tání: ∼25 °C
Hustota: 1,65 g/cm³
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004211
CAS číslo: 598-72-1
EINECS: 209-947-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥98.5 %
Stabilizer 90 to 150 ppm MEHQ


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR