Tisk…
(±)-2-Bromobutyric acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21743.0B B21743.30
B21743.0BEA 4640 CZK
B21743.0B B21743.30
(±)-2-Bromobutyric acid ≥98%
(±)-2-Bromobutyric acid
Purity: 98% CAS No.: 80-58-0 Molecular Formula: CH3CH2CHBrCO2H Formula Weight: 167.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: -4° Boiling Point: 99-103°/10mm Beilstein Reference: 1720950 Merck Reference: 14,1413 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004216
Vzorec: H₃CCH₂BrCHCOOH
Bod varu: 99…103 °C (10 mmHg)
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,567
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004216
CAS číslo: 80-58-0
EINECS: 201-294-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1413