Tisk…

(±)-2-Bromobutyric acid 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2-Bromobutanoic acid, (±)-2-Bromobutanoic acid

164510010 164512500 164510050
ACRO164510010EA 12430 CZK
ACRO164510010 ACRO164512500 ACRO164510050
(±)-2-Bromobutyric acid 99%
(±)-2-Bromobutyric acid
Vzorec: H₃CCH₂BrCHCOOH
MW: 167
Bod varu: 214
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1.56 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
MDL Number: MFCD00004216
CAS číslo: 80-58-0
EINECS: 201-294-5
UN: 2922
Merck Index: 13,01397

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR