Tisk…
Dichlormethan 99.5% stabilizovaný p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: Stabilised with ethanol
390700010 390700025
ACRO390700010EA 1690 CZK
ACRO390700010 ACRO390700025
Dichlormethan 99.5% stabilizovaný p.a.
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
MW: 84.93
Bod varu: 39…40 °C (760 mmHg)
Bod tání: –97 °C
Hustota: 1.322
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000881
CAS číslo: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Free chlorine ≤0.00003 % (as Cl)
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Tin (Sn) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Aldehyde (HCHO) ≤0.0005 %
E/E ≤0.3 % (GC)