Tisk…
Dichlormethan 99+% stabilizovaný, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: Stabilised with ethanol
124050010 124050025 124050250 124050050 124050100
ACRO124050010EA 1530 CZK
ACRO124050010 ACRO124050025 ACRO124050250 ACRO124050050 ACRO124050100
Dichlormethan 99+% stabilizovaný, extra pure
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
MW: 84.93
Bod varu: 39.8
Bod tání: –97 °C
Hustota: 1.322
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000881
CAS číslo: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Stabilizer Approx. 0.2 % Ethanol
Residue after evaporation ≤0.05 %