Tisk…
(±)-Linalool, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
L2602-100G L2602-500G L2602-5G
SIALL2602-100GEA 1130 CZK
SIALL2602-100G SIALL2602-500G SIALL2602-5G
(±)-Linalool, Sigma-Aldrich®
(±)-Linalool
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25
Bod varu: 199
Hustota: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 75
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008906
CAS číslo: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Merck Index: 13,05517