Tisk…

(±)-Linalool for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18627.0005 8.18627.0250
8.18627.0005EA 765 CZK
8.18627.0005 8.18627.0250
(±)-Linalool for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-Linalool
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25
Bod varu: 199
Hustota: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 75
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008906
CAS číslo: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Merck Index: 13,05517

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 1.45 g/l (20 °C)
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 198 - 200 °C
Vapor Pressure 0.10 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.462 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 5.2 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (1.45 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 235 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR