Tisk…
Dichlormethan 99.8% stabilizovaný for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: Stabilised with amylene
268330010 268330025
ACRO268330010EA 2810 CZK
ACRO268330010 ACRO268330025
Dichlormethan 99.8% stabilizovaný for HPLC
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
MW: 84.93
Bod varu: 39.8
Bod tání: –97 °C
Hustota: 1.322
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000881
CAS číslo: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.8 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer About 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0001 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
Free chlorine ≤0.0005 %