Dichlormethan 99.8% stabilizovaný for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methylene chloride
Stabilization:
Stabilised with amylene
167770025
167775000
ACRO167770025EA
5810
CZK
ACRO167770025
ACRO167775000
Dichlormethan 99.8% stabilizovaný for spectroscopy
Dichloromethane
Vzorec:
CH₂Cl₂ MW: 84.93 Bod varu: 39.8 Bod tání: –97 °C Hustota: 1.322 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS číslo: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,06140 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥99.75 % |
UV | 1 cm cell vs HPLC-grade water |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | About 100 ppm Amylene |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |