Tisk…
Heptanal 95% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
120320500 120322500 120320010
ACRO120320500EA 695 CZK
ACRO120320500 ACRO120322500 ACRO120320010
Heptanal 95% stabilizovaný
Heptanal
Vzorec: C₇H₁₄O
Bod varu: 150 °C (760 mmHg)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 0,82 g/cm³
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007028
CAS číslo: 111-71-7
EINECS: 203-898-4
UN: 3056
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04677
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 ppm hydroquinone
Specific gravity (25°C) 0.812 to 0.822