Tisk…
Polyvinylpyrrolidone (K30), BioChemica®
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
A2259.1000 A2259.5000
A2259.1000EA 9650 CZK
A2259.1000 A2259.5000
Polyvinylpyrrolidone (K30), BioChemica®
Polyvinylpyrrolidone
Vzorec: (C₆H₉NO)n
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076626
CAS číslo: 9003-39-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (from N) 12.0 - 12.8 %
Solubility (10 %; H2O) clear, colorless to yellowish
pH (5 %; H2O) 3.0 - 5.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Water (K.F.) max. 5 %