Tanin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A17022.0B
A17022.30
A17022.PG
A17022.0BEA
4530
CZK
A17022.0B
A17022.30
A17022.PG
Tanin
Tanin
CAS No.: 1401-55-4
Molecular Formula: C76H52O46
Formula Weight: 1701.23
Odour: Odourless
pH: 3.5
Melting Point: ca 218° dec.
Beilstein Reference: 8186396
Merck Reference: 14,9052
MDL No.: MFCD00066397
Vzorec:
C₇₆H₅₂O₄₆ Hustota: >1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 199 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066397 CAS číslo: 1401-55-4 EINECS: 215-753-2 Merck Index: 14,9052 |