Tisk…
Tanin ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Gallotannin, Tannin
419995000 419990025
ACRO419995000EA 3260 CZK
ACRO419995000 ACRO419990025
Tanin ACS
Tanin
Vzorec: C₇₆H₅₂O₄₆
MW: 1701.2 g/mol
Bod tání: 218 °C (rozkl.)
Bod vzplanutí: 198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066397
CAS číslo: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12.0 % (105°C)
Identification Passes test
Residue after ignition ≤0.5 %
Zinc (Zn) =50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Sugars, dextrin Passes test