Tisk…
Tanin 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Gallotannin, Tannin
202420010 202420050 202425000 202420051
ACRO202420010EA 6440 CZK
ACRO202420010 ACRO202420050 ACRO202425000 ACRO202420051
Tanin 95%
Tanin
Vzorec: C₇₆H₅₂O₄₆
MW: 1701.2 g/mol
Bod tání: 218 °C (rozkl.)
Bod vzplanutí: 198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066397
CAS číslo: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 % (on dry substance)
Loss on drying ≤12.0 %
Sulfated ash ≤1.0 %