Tisk…
Polysorbate 85
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sorbitan trioleate, ethoxylated, Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
334150010 334152500 334150025
ACRO334150010EA 3790 CZK
ACRO334150010 ACRO334152500 ACRO334150025
Polysorbate 85
Polysorbate 85
Hustota: 1.02 g/cm³
Bod vzplanutí: >200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779641
CAS číslo: 9005-70-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value 38 to 52 mg KOH/g
Saponification value 80 to 95 mg KOH/g