Tween® 60 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P1629-100ML
P1629-500ML
P1629-1GA
SIALP1629-100MLEA
1860
CZK
SIALP1629-100ML
SIALP1629-500ML
SIALP1629-1GA
Tween® 60 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Tween® 60 (Polysorbate)
Vzorec:
C₆₄H₁₂₆O₂₆ Bod varu: ∼110 °C (1013 hPa) Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01780110 CAS číslo: 9005-67-8 EINECS: 500-020-4 |