Tween® 60 (Polysorbate) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22186.0500
8.22186.1000
8.22186.0500EA
1740
CZK
8.22186.0500
8.22186.1000
Tween® 60 (Polysorbate) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tween® 60 (Polysorbate)
Vzorec:
C₆₄H₁₂₆O₂₆ Bod varu: ∼110 °C (1013 hPa) Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01780110 CAS číslo: 9005-67-8 EINECS: 500-020-4 |
Výsledky specifikačního testu
Hydroxyl value | 81 - 96 |
Saponification value | 45 - 55 |
Identity (IR) | passes test |
Density | 1.1 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 7.7 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Viscosity kinematic | 170 - 320 mm2/s (40 °C) |