Polysorbate 60
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Sorbitan monostearát, ethoxylovaný
L15031.AE
L15031.AP
L15031.AEEA
786
CZK
L15031.AE
L15031.AP
Polysorbate 60
Polysorbate 60
CAS No.: 9005-67-8
Molecular Formula: C64H126O26
Flash Point:
Vzorec:
C₆₄H₁₂₆O₂₆ Hustota: 1.080 Bod vzplanutí: >150 °C (302 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01780110 CAS číslo: 9005-67-8 EINECS: 500-020-4 Merck Index: 14,7582 |