Tisk…
Polysorbate 60
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sorbitan monostearát, ethoxylovaný
278620010 278622500 278620025
ACRO278620010EA 2960 CZK
ACRO278620010 ACRO278622500 ACRO278620025
Polysorbate 60
Polysorbate 60
Vzorec: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Hustota: 1.08 g/cm³
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01780110
CAS číslo: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to light brown Paste
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
Dioxane ≤5 ppm
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value 81 to 96 mg KOH/g
Saponification value 45 to 55 mg KOH/g