Tisk…
Tween® 40 (Polysorbate) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22185.0500 8.22185.1000
8.22185.0500EA 1700 CZK
8.22185.0500 8.22185.1000
Tween® 40 (Polysorbate) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tween® 40 (Polysorbate)
Vzorec: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼0,1 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00165345
CAS číslo: 9005-66-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 100 °C
Flash Point 149 °C
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)