Tisk…
Polysorbate 40
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sorbitan monopalmitate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
334140010 334140250 334142500 334140025
ACRO334140010EA 2770 CZK
ACRO334140010 ACRO334140250 ACRO334142500 ACRO334140025
Polysorbate 40
Polysorbate 40
Vzorec: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Hustota: 1.05 g/cm³
Bod vzplanutí: >200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00165345
CAS číslo: 9005-66-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy light yellow to dark yellow Viscous liquid or paste
Infrared spectrum Conforms
Acid value ≤3 mg KOH/g
Hydroxyl value 89 to 105 mg KOH/g
Saponification value 41 to 55 mg KOH/g