Tisk…
Polysorbate 20, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sorbitan monolaurát, ethoxylovaný
M-Clarity™ quality level = MQ300
W291501-10KG W291501-1KG W291501-25KG W291501-SAMPLE
SIALW291501-10KGEA 7570 CZK
SIALW291501-10KG SIALW291501-1KG SIALW291501-25KG SIALW291501-SAMPLE
Polysorbate 20, Sigma-Aldrich®
Polysorbate 20
Vzorec: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00165986
CAS číslo: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3