Tween® 20 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9416-100ML
P9416-50ML
SIALP9416-100MLEA
2220
CZK
SIALP9416-100ML
SIALP9416-50ML
Tween® 20 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbate)
Vzorec:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00165986 CAS číslo: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |