Tween® 20 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P6585-100ML
P6585-10ML
SIALP6585-100MLEA
59240
CZK
SIALP6585-100ML
SIALP6585-10ML
Tween® 20 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbate)
Vzorec:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00165986 CAS číslo: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |