Tisk…
Tween® 20 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL93773-1KGEA 3520 CZK
EXPO93773 SIAL93773-1KG
Tween® 20 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbate)
Vzorec: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00165986
CAS číslo: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3