Tween® 20 (Polysorbate)
Dodavatel: Roth Carl
ROTH9127.2EA
2910
CZK
ROTH9127.2
ROTH9127.1
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Vzorec:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ MW: 1227,53 g/mol Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00165986 CAS číslo: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |