Tween® 20 (Polysorbate) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22184.0500
8.22184.1000
8.22184.2500
8.22184.0500EA
1550
CZK
8.22184.0500
8.22184.1000
8.22184.2500
Tween® 20 (Polysorbate) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbate)
Vzorec:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ MW: 1227.53 Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00165986 CAS číslo: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (25 °C) soluble |
Molar Mass | 1228 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|