Tisk…
Polysorbate 20, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Sorbitan monolaurát, ethoxylovaný
663684BEA 1060 CZK
663684B 66368.180 66368.290 66368.410
Polysorbate 20, GPR RECTAPUR®
Polysorbate 20
Tween® is a registered trade mark of Atlas Chemical Industries Inc.
Vzorec: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 149 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00165986
CAS číslo: 9005-64-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown-yellow
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 1.095 - 1.105
Hydroxyl value 96 - 113
Saponification value 40 - 51