Kit purifikační, jednokrokový, ExoCleanUp FAST
Dodavatel: VWR Chemicals
Reagencie VWR® ExoCleanUp FAST PCR je jednokrokové PCR čisticí činidlo pro optimální výsledky sekvenování, které obsahuje vyváženou kombinaci termolabilní exonukleázy I (HL-ExoI) a rekombinantní alkalické fosfatázy z krevet (rSAP).
- během 5 minut pročistí PCR produkty
- nejsou nutné kolonky nebo magnetické kuličky
- ošetření zlepšuje následné aplikace, jako jsou sekvenování DNA a analýza SNP
Ošetření amplifikovaných PCR produktů tímto činidlem pomáhá odstranit zbytkové primery a jednovláknovou DNA a inaktivuje přebytečné dNTP defosforylací. Po enzymatickém ošetření při teplotě 37 ° C po dobu minimálně 2 minut se toto činidlo úplně inaktivuje zahříváním na teplotu 80 ° C po dobu minimálně 3 minut.