Tisk…
Tween® 20 (Polysorbate) for molecular biology
Dodavatel: PanReac AppliChem
A4974.0500 A4974.1000
A4974.0500EA 1980 CZK
A4974.0500 A4974.1000
Tween® 20 (Polysorbate) for molecular biology
Tween® 20 (Polysorbate)
Vzorec: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00165986
CAS číslo: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
DNases/RNases/Proteases not detectable
Density (d 20°C/4°C) 1.095 - 1.105
Hydroxyl-No. approx. 100
Saponification No. 40 - 50