Tisk…
Polysorbate 20, Reagent Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Sorbitan monolaurát, ethoxylovaný
0777-1LEA 3500 CZK
0777-1L 0777-4L
Polysorbate 20, Reagent Grade
Polysorbate 20
Non-ionic detergent for solubilising membrane proteins without altering biological activity.
Vzorec: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Bod varu: >100 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 149 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00165986
CAS číslo: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Arsenic <0.0003%
DNase NONE
Heavy Metals <0.001%
Hydroxyl Number 96 – 108
Identification PASS
Moisture (KF) 3.0%
Protease NONE
Residue on Ignition 0.25%
RNase NONE