Tisk…
VWR® Traceable®, 2 Second-Temp Food Folding Thermometers with Stainless Steel Probe
Dodavatel: VWR Collection
620-2650EA 3400 CZK
620-2650 620-2651
VWR® Traceable®, 2 Second-Temp Food Folding Thermometers with Stainless Steel Probe
Teploměry Teploměry digitální
Tyto potravinářské teploměry s certifikací NSF jsou skládací, kompaktní a snadno se používají. Skládací sonda z nerezové oceli umožňuje maximální přenosnost a lze ji umístit v libovolném úhlu pro měření sortimentu masa, cukrovinek nebo koláčů. Široký rozsah pokrývá 99 procent běžných teplotních kontrol.
  • rozevírací, snadné použití
  • rychlá odezva, hodnoty na displeji aktualizované každé dvě sekundy
  • teploměry s krytím IP 65 jsou odolné proti postříkání slabým proudem vody, např. z vodovodních kohoutků
  • zabudovaný magnet pro pohodlnou instalaci
  • plášť s povrchovou antimikrobiální úpravou s obsahem stříbra k zabránění růstu patogenů (účinnost 99% nebo vyšší)
  • po 60 s nečinnosti automaticky přepne do režimu spánku, prodlouží tak životnost baterie
  • nerezová sonda může být nastavena do jakéhokoliv úhlu
  • lze složit, sonda je chráněná a může být přemísťována dle potřeby
  • displej s digitálním zobrazením, číslice 50 mm vysoké
Velice citlivý senzor je umístěn na špičce sondy, minimální hloubka ponoru 5 mm.
Kalibrační body: 4 a 60 °C (40 a 140 °F)
Certifikace: Vícebodová kalibrace na jednotlivě očíslovaném certifikátu Traceable®, který zajišťuje přesnost kalibrační laboratoře ISO / IEC 17025: 2005 (1750.01) akreditované A2LA. Označuje sledovatelnost měření v jednotkách SI prostřednictvím NIST nebo jiných uznávaných národních měřicích institucí (NMI), které jsou signatáři dohody CIPM o vzájemném uznávání.
Označeno známkou NSF