Tisk…
Polysorbate 20
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Sorbitan monolaurát, ethoxylovaný
L15029.AE L15029.AP
L15029.AEEA 851 CZK
L15029.AE L15029.AP
Polysorbate 20
Polysorbate 20
CAS No.: 9005-64-5 Molecular Formula: C58H114O26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 100° MDL No.: MFCD00165986
Vzorec: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Bod varu: >100 °C
Hustota: 1,105
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00165986
CAS číslo: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3