Tisk…
Polysorbate 20
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Sorbitan monolaurát, ethoxylovaný
233360010 233360050 233362500 233360051 233360250
ACRO233360010EA 2580 CZK
ACRO233360010 ACRO233360050 ACRO233362500 ACRO233360051 ACRO233360250
Polysorbate 20
Polysorbate 20
Vzorec: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Bod varu: >100 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,1 g/cm³
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00165986
CAS číslo: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to slightly hazy yellow to brown-yellow Viscous liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Water ≤3 %
Dioxane ≤10 ppm
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value 96 to 108 mg KOH/g
Saponification value 40 to 50 mg KOH/g