Tisk…
L(+)-vinan disodný dihydrát 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
424445000 424440025 424440100 424441000
ACRO424445000EA 8280 CZK
ACRO424445000 ACRO424440025 ACRO424440100 ACRO424441000
L(+)-vinan disodný dihydrát 99+% ACS
L(+)-vinan disodný dihydrát
Vzorec: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Bod tání: 57 °C
Hustota: 1,818 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150035
CAS číslo: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=89289572c48b0c6415f8f11e916a51f66e129474&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 15.61 % to 15.71 % (150°C)
pH 7.0 to 9.0 (5 % at 25°C)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %