Tisk…
Polysorbate 80, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sorbitan monooleate, ethoxylated, Polyoxyethylene-80-Sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W291706-10KG-K W291706-1KG-K W291706-25KG-K
SIALW291706-10KG-KEA 7400 CZK
SIALW291706-10KG-K SIALW291706-1KG-K SIALW291706-25KG-K
Polysorbate 80, Sigma-Aldrich®
Polysorbate 80
Bod tání: 100
Bod vzplanutí: 113 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082107
CAS číslo: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9