Tisk…
D-glukonát vápenatý monohydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: D-Gluconic acid calcium salt monohydrate, Calcium gluconate monohydrate, Gluconic acid calcium salt monohydrate
A11649.0E A11649.22 A11649.36
A11649.0EEA 3810 CZK
A11649.0E A11649.22 A11649.36
D-glukonát vápenatý monohydrát ≥98%
D-glukonát vápenatý monohydrát
Purity: 98+% CAS No.: 66905-23-5 Molecular Formula: C12H22CaO14.H2O Formula Weight: 448.40 (430.37anhy) Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 195° dec. Merck Reference: 14,1670 MDL No.: MFCD00064209
Vzorec: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
MW: 448.39
Bod tání: ∼ 195 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150787
CAS číslo: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8