Tween® 80 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
P6349-100ML
P6349-10ML
SIALP6349-100MLEA
29900
CZK
SIALP6349-100ML
SIALP6349-10ML
Tween® 80 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polysorbate)
Bod varu:
∼100 °C (1013 hPa) Bod tání: –21 °C Hustota: 1,062 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082107 CAS číslo: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 Merck Index: 13,07664 |