Tisk…
L(+)-Asparagin monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A8381-100G A8381-1KG
SIALA8381-100GEA 3720 CZK
SIALA8381-100G SIALA8381-1KG
L(+)-Asparagin monohydrát, Sigma-Aldrich®
L(+)-Asparagin monohydrát
Vzorec: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Bod tání: 215…217 °C
Hustota: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151038
CAS číslo: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837