L(+)-Asparagin monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7094-100G
A7094-1KG
A7094-25G
SIALA7094-100GEA
3900
CZK
SIALA7094-100G
SIALA7094-1KG
SIALA7094-25G
L(+)-Asparagin monohydrát, Sigma-Aldrich®
L(+)-Asparagin monohydrát
Vzorec:
C₄H₈N₂O₃·1H₂O Bod tání: 215…217 °C Hustota: 1,567 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151038 CAS číslo: 5794-13-8 EINECS: 200-735-9 Merck Index: 14,00837 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...