Tisk…
Tween® 80 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALP1754-500MLEA 2540 CZK
SIALP1754-500ML SIALP1754-25ML SIALP1754-1GA
Tween® 80 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polysorbate)
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082107
CAS číslo: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664