Tisk…
Polysorbate 80, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sorbitan monooleate, ethoxylated, Polyoxyethylene-80-Sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
MQ200
59924-100G-F 59924-1KG-F
SIAL59924-100G-FEA 1050 CZK
SIAL59924-100G-F SIAL59924-1KG-F
Polysorbate 80, Sigma-Aldrich®
Polysorbate 80
Bod tání: 100
Bod vzplanutí: 113 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082107
CAS číslo: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9