Tisk…
Polysorbate 80, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Sorbitan monooleate, ethoxylated, Polyoxyethylene-80-Sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
28830.291EA 2500 CZK
28830.291 28830.260 28830.320 28830.460
Polysorbate 80, GPR RECTAPUR®
Polysorbate 80
Bod varu: >100 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 149 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082107
CAS číslo: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identifikace splňuje test
Density (20/4) 1.070 - 1.090
Hydroxyl value 65 - 80
Saponification value 45 - 55
Acid value Max 2 mg KOH/g
Water content Max 3%